MPHL04GF2
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Capsule
Millipak® 40, sterile
Synonim(y):
Sterile Millipak-40 Filter Unit 0.45 μm 3/4 in. TC/TC
Wybierz wielkość
891,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
891,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
PVDF vent cap
polycarbonate
polycarbonate support
Poziom jakości
sterylność
irradiated
sterile
linia produktu
Millipak® 40
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipak®
Parametry
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
20 L process volume
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C
8.5 L/min flow rate at 2.45 bar (ΔP)
metody
bioburden reduction: suitable
powierzchnia filtracyjna
200 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
3/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
3/4 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1.5 mg/device
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm
punkt pęcherzykowania
≥1790 mbar (26 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 90 min @ 123 °C; not in-line steam sterilizable