Kluczowe dokumenty
ME-COMPTR
Millipore
11690
About This Item
Kod UNSPSC:
12352205
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Opis ogólny
11690 to najbardziej zaawansowana odżywka dla drożdży na rynku, wykorzystująca najnowsze badania w dziedzinie odżywiania drożdży i technologię Time-Release. Unikalny system przedłużonego uwalniania zapewnia pełną suplementację odżywczą, symulując jednocześnie dozowanie przyrostowe - dając winiarzom najwyższą kontrolę nad fermentacją. 11690 zapewnia drożdżom wystarczającą ilość nieorganicznego azotu, aminokwasów, kwasów tłuszczowych, kwasów nukleinowych, witamin, minerałów i składników detoksykujących.
11690 to dwutabletkowy system składający się z jasnobrązowych i białych tabletek. Tabletka w kolorze brązowym rozpuszcza się w fazie lag i log, rozpoczynając fermentację z największą ilością złożonych składników odżywczych i mniejszą ilością nieorganicznego azotu, budując biomasę w regulowanym tempie. Biała tabletka rozpuszcza się w wolniejszym tempie, zapewniając stały azot nieorganiczny, a także niektóre złożone składniki odżywcze, aż do połowy fermentacji.
Wygoda 11690 oferuje winiarzom możliwość uzupełnienia fermentacji jednym dodatkiem, w porównaniu do stopniowego dodawania składników odżywczych, zapewniając optymalną kinetykę fermentacji.
Zastosowanie
11689 jest sugerowany do łatwych, trudnych i wymagających scenariuszy fermentacji, które wymagają szerokiej gamy składników odżywczych i jest zalecany do stosowania zarówno w czerwonych, jak i białych sokach i moszczach. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o łatwości użycia; dlatego 11690 należy dodać podczas zaszczepiania drożdży, aby osiągnąć pełne korzyści odżywcze. Technologia MicroEssentials Time-Release eliminuje potrzebę wielokrotnego dodawania.
Opakowanie
Karton 10 kg
Dawka: 12 - 96 g/hl (1 - 8 funtów / 1000 gal)
Inne uwagi
11690 może być stosowany oddzielnie lub uzupełniony przez 11689 do fermentacji o wysokim zapotrzebowaniu na azot. 11690 zapewnia 15 ppm dostępnego azotu przy 1 funcie / 1000 gal. Przedstawiamy nowy niezbędnik do produkcji wina... MicroEssentials GUSMER
Informacje prawne
MicroEssentials Boost-TR is a trademark of Gusmer Enterprises, Inc
MicroEssentials Complete-TR is a trademark of Gusmer Enterprises, Inc