MCGB20S02
Hydrophobic Durapore® 0.22 µm, Millidisk® Cartridge
filtration area 1000 cm2, hydrophobic
Synonim(y):
Millidisk Cartridge 20-stack 0.22 μm hydrophobic
Wybierz wielkość
1531,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1531,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PVDF
polysulfone
polysulfone support
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Millidisk® 20
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Millidisk®
Parametry
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 123 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 123 °C (Forward)
0.7 bar max. differential pressure (10 psid) at 25 °C (Reverse)
0.7 bar max. inlet pressure (10 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
metody
gas filtration: suitable
powierzchnia filtracyjna
1000 cm2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤5 mg/device
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥1170 mbar (17.0 psig), nitrogen with 100% IPA at 23 °C
kod wkładu
not applicable
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
5 SIP cycles of 30 min @ 135 °C; 5 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C
Komentarz do analizy
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.