Kluczowe dokumenty
MCD8MAG48KPX15BK
Millipore
11468 Mouse CD8 + T Cell Magnetic Bead Panel Premixed Kit
Inflammation/Immunology Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple cytokine and chemokine CD8+ biomarkers in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Wybierz wielkość
96 WELLS
17 590,00 zł
17 590,00 zł
Dostępność produktu: Gdy zamówienie zostanie wprowadzone do naszego systemu, otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 WELLS
17 590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
17 590,00 zł
Dostępność produktu: Gdy zamówienie zostanie wprowadzone do naszego systemu, otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
Więcej informacji
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(Granzyme B, IL-4, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(sFas, sFas Ligand, GM-CSF)
standard curve range: 3.7-15,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(sCD137 IFNγ, IL-2, MIP-1ß, RANTES)
standard curve range: 48.8-200,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 6.1-25,000 pg/mL
(IL-10)
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Limfocyty T CD8+ (znane również jako cytotoksyczne limfocyty T, cytolityczne limfocyty T i zabójcze limfocyty T) należą do podgrupy limfocytów T zdolnych do wywoływania śmierci zainfekowanych komórek somatycznych lub nowotworowych. Komórki T, które słabo wiążą się z własnymi antygenami głównego układu zgodności tkankowej (MHC), są pozytywnie selekcjonowane w grasicy do pojedynczo dodatnich komórek T CD4+ lub CD8+. Te limfocyty T CD8+, które przeżywają i dojrzewają po aktywacji, stają się komórkami cytotoksycznymi, wyrażającymi receptory komórek T (TCR) zdolne do rozpoznawania specyficznych peptydów antygenowych związanych z cząsteczkami MHC klasy I i glikoproteiną CD8. Powinowactwo między białkiem CD8 a cząsteczką MHC pomaga utrzymać cytotoksyczną komórkę T i cel ściśle związany podczas aktywacji specyficznej dla antygenu. Po aktywacji, limfocyty T CD8+ są ogólnie klasyfikowane jako posiadające predefiniowaną rolę cytotoksyczną w układzie odpornościowym i ulegają ekspansji klonalnej indukowanej IL-2, co zwiększa liczbę komórek specyficznych dla docelowego antygenu. Następnie limfocyty T CD8+ przemieszczają się po całym organizmie w poszukiwaniu antygenowo dodatnich komórek somatycznych/nowotworowych.
Panel 11468 Mouse CD8+ T Cell Bead umożliwia skupienie się na potencjale terapeutycznym analitów Mouse CD8+ T Cell. W połączeniu z platformą 10549 9239 w formacie kulek, otrzymujesz zaletę idealnej szybkości i czułości, umożliwiając ilościowe multipleksowe wykrywanie kilku analitów jednocześnie, co może znacznie poprawić wydajność. Zestaw 11468 Mouse CD8+ T Cell Bead Panel to najbardziej wszechstronny system dostępny do badań mysich komórek T CD8+.
Zestaw 11468 oferuje możliwość:
  • Wybrać 15-pleksową opcję wstępnie zmieszaną lub
  • Wybrać dowolną kombinację analitów z naszego panelu 15 analitów, aby zaprojektować niestandardowy zestaw, który lepiej spełnia Twoje potrzeby.
  • Wygodny format pudełka "wszystko w jednym" daje pewność, że będziesz mieć wszystkie niezbędne odczynniki potrzebne do przeprowadzenia testu.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Specyficzność
AKTUALIZACJA >>
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Reaktywność krzyżowa
Nie stwierdzono lub stwierdzono minimalną reaktywność krzyżową między przeciwciałami a innymi analitami w panelu (patrz szczegóły w protokole testu).
Zastosowanie
  • Anality: sCD137, sFas, ligand sFAS, GM-CSF, Granzym B, IFNγ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13, MIP-1β, RANTES, TNF-α
  • Zalecany typ próbki: surowica, osocze i próbki hodowli komórkowych
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: czyste
  • Czas działania testu: jeden dzień lub noc
  • Kategoria badawcza: Zapalenie i immunologia
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Inne uwagi
Czułość: Informacje na temat czułości poszczególnych biomarkerów znajdują się w protokole zestawu.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp