MBNMAG-41K
MILLIPLEX® Mouse Bone Magnetic Bead Panel - Bone Metabolism Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: ACTH, DKK-1, FGF-23, IL-6, Insulin, Leptin, Osteoprotegerin, SOST, TNF-α.
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 84-94%
standard curve range: 10-40,000 pg/mL
(Leptin)
standard curve range: 15-60,000 pg/mL
(DKK-1)
standard curve range: 16-65,000 pg/mL
(OPG)
standard curve range: 3-12,000 pg/mL
(SOST)
standard curve range: 3-12,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 37-150,000 pg/mL
(Insulin)
standard curve range: 4-15,000 pg/mL
(ACTH)
standard curve range: 7-30,000 pg/mL
(FGF-23)
standard curve range: 7-30,000 pg/mL
(IL-6)
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
MILLIPLEX® Mouse Bone Panel is a 9-plex kit to be used for the simultaneous quantification of any or all of the following analytes in serum, plasma and tissue culture supernatant samples: ACTH, IL-6, OPG, Insulin, Leptin, DKK1, SOST, TNFα and FGF23. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Bone
Zastosowanie
- Analytes: ACTH, DKK-1, FGF-23, IL-6, Insulin, Leptin, Osteoprotegerin (OPG), Sclerostin (SOST), TNF-α
- Recommended Sample Type: Mouse Serum, plasma, cell/tissue culture supernatants or lysates
- Recommended Sample Dilution: 25 μL per well of 1:2 diluted serum or plasma; cell/tissue culture samples may require dilution in appropriate control medium
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hours) at 2-8°C or 2 hours at room temperature (20-25°C)
- Research Category: Bone
- Research Subcategory: Metabolism
Cechy i korzyści
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Powiązane treści
UnEnhance research with MILLIPLEX® multiplexing tips, industry guidance, and one-day assays for limited lab time.
Usprawnij badania dzięki końcówkom do multipleksowania MILLIPLEX®, wskazówkom branżowym i jednodniowym testom w ograniczonym czasie laboratoryjnym.
Wielokrotne testy immunologiczne oszczędzają czas i ilość próbek w badaniach nad zespołem metabolicznym, zapewniając kompleksowy wgląd w powiązane schorzenia.
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.