Kluczowe dokumenty
MAVFLTTR1
Millipore
MAS-100 VF® Portable Air Sampler Test Records Protocol
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
Synonim(y):
Raport z weryfikacji systemu
About This Item
Kod UNSPSC:
41116500
NACRES:
JA.11
dostępność
not available in North America
kompatybilność
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
Opis ogólny
11750 Protokół zapisu testu funkcjonalnego pompy (format Letter) zawiera opisy testów i arkusze wyników testów do przeprowadzenia IQ i OQ jednego próbnika powietrza. Należy go zamówić razem z protokołem walidacji MAVFLTVP2. Protokół jest zgodny z wytycznymi GMP, EP, USP i JP. Dostępny tylko w Ameryce Północnej.
Zastosowanie
Protokół walidacji 11750 służy do walidacji mikrobiologicznego systemu pobierania próbek powietrza z łatwością i stałą wydajnością, przy jednoczesnym przestrzeganiu wytycznych regulacyjnych.
Informacje prawne
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG