Merck
MAC139
Przeciwciało anty-Inntag 6 (IT6), klon R19/4-11/15
clone R19/4-11/15, from mouse
Synonim(y):
Major hevein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
R19/4-11/15, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
R19/4-11/15, monoclonal
species reactivity
Hevea brasiliensis
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
Pro-hevein (UniProt: P02877; znany również jako Major hevein) jest kodowany przez gen HEV1 w Hevea brasiliensis (drzewo kauczukowe Para). Pro-hevein jest lektyną wiążącą N-acetylo-D-glukozaminę / kwas N-acetylo-D-neuraminowy, która może hamować wzrost grzybów. Wiadomo, że wywołuje reakcję alergiczną u ludzi. Zawiera jedną domenę barwinową i jedną domenę wiążącą chitynę typu 1. Inntag 6 IT6 to mała domena białkowa Hevea brasiliensis, która wykazuje silne determinanty strukturalne i nie generuje problemów z rozpuszczalnością in vivo i in vitro. Ponadto, nie wykazano, że zagraża kondycji komórek podczas nadekspresji i nie ma wykrywalnych efektów funkcjonalnych i lokalizacyjnych po połączeniu z różnymi białkami docelowymi. W przeciwieństwie do monomerycznych znaczników HA, Flag i MYC, Inntag IT6 nie zwiększa wewnętrznej zmienności wielkości krytycznej w pączkujących komórkach drożdży. Struktura Inntag IT6 opiera się na upakowanej konformacji beta-arkusza.
Zaobserwowano ~34,1 kDa; obliczono 21,86 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment peptydu znakowany His odpowiadający 43 aminokwasom z Hevea brasiliensis.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Inntag 6 (IT6) w zastosowaniach Western Blotting (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła Inntag 6 (IT6) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Inntag 6 (IT6) w zastosowaniach immunofluorescencji (Georgieva, M.V., et. al. (2015). Nat Methods. 12(10):955-8).
Anti-Inntag 6 (IT6), klon R19/4-11/15 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym Innocuous Inntag IT6, w którym białko znacznikowe jest fragmentem Hev b 6.02 z Hevea brasiliensis. Zostało ono przetestowane pod kątem zastosowania w immunocytochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Biochem/physiol Actions
Klon R19/4-11/15 wykrywa pro-heveinę w komórkach HEK293 transfekowanych GFP-IT6.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w PBS bez azydku.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in transfected lysates from HEK293cells transfected with GFP-IT6.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Inntag 6 (IT6) in 10 µg lysate from HEK293 cells transfected with GFP-IT6.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MAC13904054839240577
MAC139-25UG04054839420931