Kluczowe dokumenty
MABX46
Sigma-Aldrich
Anti-Powassan Virus (POWV-NS1 )
Synonim(y):
Anti-POWV-NS1 Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
klon
monoclonal
Postać
solution
reaktywność gatunkowa
all
opakowanie
pkg of 1 mg (MABX46-1KC)
pkg of 10 mg (MABX46-10KC)
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG2b
powiązane choroby
infectious diseases
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Specyficzność
Powassan Virus NS1 protein
Immunogen
Recombinant Powassan Virus protein
Zastosowanie
This mouse monoclonal antibody, Cat. No. MABX46, is tested for use in ELISA and Lateral Flow Assay, for the detection of Powassan Virus (POWV-NS1 ).
Opis wartości docelowych
Powassan virus (POWV) is a Flavivirus transmitted by ticks, found in North America and in the Russian Far East. It is named after the town of Powassan, Ontario. It can cause encephalitis, an infection of the brain. There are no vaccines to prevent or medicines to treat Powassan virus disease.
Powiązanie
Recommended Matched Pair MABX47 capture and MABX46 detection
Postać fizyczna
Purified mouse monoclonal in buffer containing 0.015 M Potassium Phosphate, pH 7.2 with 0.85% Sodium Chloride and 0.05% Sodium Azide
Rekonstytucja
Please refer to Certificate of Analysis for concentration.
Przechowywanie i stabilność
Store at 2-8 °C. For long-term storage, freeze at -20 °C
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2