Białko FSH (hormon folikulotropowy) składa się z dwóch podjednostek - α i β, gdzie podjednostka α jest podobna do LH, hCG i TSH, które są hormonami glikoproteinowymi. Podjednostka α ma jedno miejsce glikozylacji, a podjednostka β ma dwa. Poziomy FSH są powszechnie mierzone, aby pomóc lekarzom zdiagnozować problemy z płodnością
Immunogen
Podjednostka beta FSH
Zastosowanie
ELISA i test immunologiczny z przepływem bocznym.
Sugerowane pary przeciwciał MABX2031-1KC i MABX2032-1KC
Research Category Signaling
Research Sub Category Hormones & Receptors
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8,0, 0,1% azydku sodu (NaN₃).
Ion-exchange chromatography
Przechowywanie i stabilność
2-8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.