Kluczowe dokumenty
MABT911F
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Tspan-33, klon 29A6.2 Przeciwciało, koniugat FITC
clone 29A6.2, from mouse, FITC conjugate
Synonim(y):
Tetraspanin-33, Penumbra, mPen, Proerythroblast new membrane
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
29A6.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Tetraspanina-33 (UniProt: Q8R3S2; znana również jako Tspan-33, Penumbra, mPen, Proerythroblast new membrane) jest kodowana przez gen Tspan33 (znany również jako Pen) (Gene ID: 232670) u myszy. Tetraspaniny są ewolucyjnie konserwowanymi białkami i do tej pory opisano 33 z nich u ludzi i myszy. Tspan-33 jest wieloprzepustowym, dwusiarczkowym homodimerycznym białkiem błonowym z rodziny tetraspanin (TM4SF). Doniesiono, że Tspan-33 ulega wysokiej ekspresji w aktywowanych komórkach B. Jego ekspresja została również odnotowana w złośliwych komórkach B. Opisano dwie izoformy Tspan-33, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Tspan-33 odgrywa ważną rolę w prawidłowej erytropoezie i różnicowaniu progenitorów erytroidalnych. Tspan-33 zawiera cztery domeny transbłonowe (aa 25-45, 65-85, 97-117, 236-256), trzy domeny cytoplazmatyczne (aa 1-24, 86-96, 257-283) i dwie domeny zewnątrzkomórkowe (aa 46-64, 118-235). Kilka tetraspanin oddziałuje ze specyficznymi białkami błonowymi poprzez ich drugą domenę zewnątrzkomórkową (aa 118-235) i włącza je do mikrodomen wzbogaconych o tetraspaniny w celu modulowania skuteczności transdukcji sygnału przez te białka błonowe. (Ref.: Luu, VP., et al. (2013). Clin. Immunol. 149(3): 388-399).
Specyficzność
Klon 29A6.2 specyficznie wykrywa Tspan-33 i celuje w epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Komórki BaF3 wyrażające pełną długość mysiego Tspan-33 połączonego ze znacznikiem Myc-His na C-końcu.
Zastosowanie
Anti-Tspan-33, klon 29A6.2, koniugat FITC, nr kat. MABT911F, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym tetraspaninę-33 i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Cell Structure
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected Tspan-33 in 500,000 cells per mL mouse splenocytes.
Opis wartości docelowych
31,55 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgM w PBS z 0,1% azydkiem sodu, z 1,5% BSA.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.