MABT888
Anti-ZO-2 Antibody, clone Vli13
culture supernatant, clone Vli13, from rabbit
Synonim(y):
Tight junction protein ZO-2, Tight junction protein 2, Zona occludens protein 2, Zonula occludens protein 2, ZO-2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Vli13, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TJP2(9414)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected ZO-2 in rat heart myocardium and brain tissue sections (Courtesy of Dr. Volkhard Lindner, Tufts University School of Medicine, ME, USA).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected ZO-2 in mouse heart tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2