MABT829
Anti-GRP94 Antibody, clone 3C4
clone 3C4, from mouse
Synonim(y):
Endoplasmin, 94 kDa glucose-regulated protein, GRP-94, Heat shock protein 90 kDa beta member 1, GRP94
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
goat, mouse, rabbit, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSP90B1(7184)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunofluorescence Analysis: Representative lots detected GRP94 immunoreactivity in rabbit and goat ventricular myocardium sections (Vitadello, M., et al. (1998). Biochem J. 332 ( Pt 2):351-359; Vitadello, M., et al. (2001). Circulation. 103(17):2201-2206)
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected GRP94 immunoreactivity in fibrillating goat atria (Vitadello, M., et al. (2001). Circulation. 103(17):2201-2206)
Western Blotting Analysis: Representative lots detected GRP94 in atrial myocytes from vairous species, including murine (Milano, G., et al. (2013). PLoS One. 8(10):e76659), goat and human (Vitadello, M., et al. (2001). Circulation. 103(17):2201-2206), and rabbit (Vitadello, M., et al. (1998). Biochem J. 332 ( Pt 2):351-359).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot co-immunoprecipitated nNOS with GRP94 from chemically cross-linked C2C12 murine myoblasts in either proliferating or differentiating cultures (Vitadello, M., et al. (2014). Antioxid Redox Signal. 20(16):2479-2476).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GRP94 immunoreactivity in murine C2C12 skeletal myoblasts as well as primary skeletal myocytes from new born mice (Gorza, L., and Vitadello, M. (2000). FASEB J. 14(3):461-475).
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected GRP94 in 10 µg of murine myoblast C2C12 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1