Merck
MABT495
Przeciwciało anty-MYL3, klon 7C1
ascites fluid, clone 7C1, from mouse
Synonim(y):
Myosin light chain 3, Cardiac myosin light chain 1, CMLC1, Myosin light chain 1, slow-twitch muscle B/ventricular isoform, MLC1SB, Ventricular/slow twitch myosin alkali light chain
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7C1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
7C1, monoclonal
species reactivity
rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Myl3(24585)
General description
Zaobserwowano ~25 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Łańcuch lekki miozyny 3 (MYL3), znany również jako łańcuch lekki miozyny sercowej 1 (CMLC1) lub łańcuch lekki miozyny 1 wolnokurczliwego mięśnia B/izoforma komorowa (MLC1SB) lub komorowy/wolnokurczliwy zasadowy łańcuch lekki miozyny (VLC1) funkcjonuje jako regulacyjny łańcuch lekki miozyny. Miozyny to duża nadrodzina białek motorycznych, które poruszają się wzdłuż włókien aktyny, jednocześnie hydrolizując ATP. Miozyna jest głównym składnikiem grubych włókien mięśniowych i jest długą asymetryczną cząsteczką zawierającą kulistą głowę i długi ogon. Cząsteczka składa się z dwóch łańcuchów ciężkich i czterech łańcuchów lekkich. Aktywacja mięśni gładkich i mięśnia sercowego obejmuje przede wszystkim szlaki, które zwiększają fosforylację wapnia i miozyny, powodując skurcz. Fosfataza łańcucha lekkiego miozyny działa w celu regulacji skurczu mięśni poprzez defosforylację aktywowanego łańcucha lekkiego miozyny. MYL3 koduje łańcuch lekki miozyny 3, alkaliczny łańcuch lekki, określany w literaturze zarówno jako izoforma komorowa, jak i izoforma wolnych mięśni szkieletowych. Ludzki łańcuch lekki miozyny ma zastosowanie kliniczne jako marker sercowy. Mutacje w MYL3 zostały zidentyfikowane jako przyczyna kardiomiopatii przerostowej typu środkowo-lewokomorowego.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego MYL3 wyrażony w E. Coli
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło MYL3 w tkankach ludzkich mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego.
Wykryj MYL3 za pomocą tego przeciwciała Anti-MYL3, klon 7C1 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i IHC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1 w płynie puchlinowym zawierające do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat fetal heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected MYL3 in rat fetal heart tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABT49504053252955495