Kluczowe dokumenty
MABT456
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MSN, klon 2C12
ascites fluid, clone 2C12, from mouse
Synonim(y):
Moesin, Membrane-organizing extension spike protein
Wybierz wielkość
100 μL
1680,00 zł
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C12, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSN(4478)
Opis ogólny
Moesin (membrane-organizing extension spike protein) jest białkiem kodowanym przez gen MSN. Kodowane przez MSN białko moesin jest członkiem rodziny białek ERM (ezrin, moesin, radixin), które regulują powiązania między błoną plazmatyczną a cytoszkieletem aktynowym. Tak więc białko kodowane przez MSN jest peryferyjnym białkiem błonowym, które jest silnie zaangażowane w sygnalizację i połączenia strukturalne w cytoszkieletowych strukturach błony plazmatycznej, takich jak mikrokosmki. Moesin w swoim aktywnym, fosforylowanym stanie silnie wiąże aktynę i pomaga zakotwiczyć ją w błonie plazmatycznej. Moesin kodowany przez MSN jest zlokalizowany w filopodiach i innych błoniastych rozszerzeniach różnych typów komórek, a zatem odgrywa rolę w sygnalizacji rozpoznawania komórek, ruchu komórek i transporcie komórek. W stanie nieaktywnym, niefosforylowanym, Moesin wiąże się w sposób typu head-tail i jest niezdolny do wiązania aktyny lub innych białek cytoszkieletu. Kinaza ROCK2 ma kluczowe znaczenie dla otwarcia moesiny i umożliwienia jej interakcji z aktyną i błoną plazmatyczną. EMD-Millipore's Anti-MSN, klon 2C12 został przetestowany w western blotach przeciwko oczyszczonemu rekombinowanemu białku, a także wielu lizatom ludzkich komórek nowotworowych. Klon został również pomyślnie przetestowany w immunohistochemii zatopionej w parafinie na ludzkiej tkance okrężnicy oraz za pomocą cytometrii przepływowej na ludzkich komórkach Jurkat i ELISA przy użyciu oczyszczonego rekombinowanego antygenu.
Immunogen
Oczyszczony fragment białka ludzkiego MSN wyrażony w E. coli.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:100-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło MSN w ludzkich tkankach migdałków i okrężnicy.
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:200-400 z reprezentatywnej partii wykryło MSN w komórkach Jurkat.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj Moesin za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała Anti-MSN, klonu 2C12 zatwierdzonego do stosowania w western blotting, IHC i cytometrii przepływowej.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MSN in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~68 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2