MABT388
Anti-ADAM 17 Antibody, clone 16C11.1 | MABT388
clone 16C11.1, from mouse
Synonim(y):
Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17, ADAM 17, Snake venom-like protease, TNF-alpha convertase, TNF-alpha-converting enzyme, CD156b
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
16C11.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM17(6868)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected ADAM 17 in human testis and colorectal cancer tissues.
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ADAM 17 in 10 µg of human acute myelogenous leukemia KG-1 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1