MABT386
Anti-Hu GBP-1/GBP-1 Antibody, clone 6C5.1
clone 6C5.1, from mouse
Synonim(y):
Interferon-induced guanylate-binding protein 1, GTP-binding protein 1, GBP-1, HuGBP-1, Guanine nucleotide-binding protein 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6C5.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GBP1(2633)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
ECM Proteins
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected hu GBP-1/GBP-1 in 400 µg of human spleen tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1