MABT165
Anti-p130cas/BCAR1 Antibody, clone 2C1.1
clone 2C1.1, from mouse
Synonim(y):
Breast cancer anti-estrogen resistance protein 1, Cas scaffolding protein family member 1, Crk-associated substrate, p130Cas
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C1.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCAR1(9564)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected p130cas/BCAR1 in 10 µg of A431 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2