MABT1577
Anti-Mature Lamin A Antibody, clone 3E12
Synonim(y):
Mature Laminin
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E12, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 74.14 kDa
observed mol wt ~70 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMNA(4000)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in HAP1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected mature Lamin A in lysates from HAP1 cells, but not in lysates from HAP1 cells with ZMPSTE24 knockouts or LMNA knockouts.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Mature Lamin A in wild-type HAP1 cells , but not in cells with ZMPSTE24 knockout. (Data courtesy of Dr. Stefan Schüchner, Dr. Egon Ogris, Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Mature Lamin A in lysates from HAP1 cells. (Data courtesy of Dr. Stefan Schüchner and Dr. Egon Ogris, Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Mature Lamin A in lysates from wild-type HAP1 cells, but not in cells with ZMPSTE24 or LMNA knockouts. (Data courtesy of Dr. Stefan Schüchner and Dr. Egon Ogris, Max Perutz Labs, Medical University of Vienna, Austria).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1