MABT1574
Anti-Profilin IIa Antibody, clone PF2A1-8F8
Synonim(y):
Profilin II
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PF2A1-8F8, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 15.05 kDa
observed mol wt ~15 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, rat
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rat ... Anks1b(314721)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Human cerebral cortex tissue lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected Profilin IIa in Human cerebral cortex tissue lysate.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Profilin IIa in Immunoprecipitation applications (Sharma, A., et al. (2005). Exp Cell Res. 309(1): 185-97).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Profilin IIa in Immunofluorescence applications (Sharma, A., et al. (2005). Exp Cell Res. 309(1): 185-97).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Profilin IIa in Western Blotting applications (Sharma, A., et al. (2005). Exp Cell Res. 309(1): 185-97).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1