MABT1565
Anti-Desmin Antibody, clone DE-U-10
Synonim(y):
CMD1I, CSM1, CSM2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DE-U-10, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 53.6 kDa
observed mol wt ~16 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
hamster, human, rat, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
porcine
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
Porcine ... DES(396725)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in mouse skeletal muscle tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Desmin in mouse skeletal muscle tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Desmin in human skeletal muscle tissue extracts.
ELISA Analysis: A representative lot detected Desmin in ELISA applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Desmin in Western Blotting applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Desmin in Immunofluorescence applications (Debus, E., et al. (1983). EMBO J. 2(12):2305-12).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1