Kluczowe dokumenty
MABT1495
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PD2 (PAF1), klon F169-3B2
clone F169-3B2, from mouse
Synonim(y):
Pancreatic differentiation protein 2, RNA polymerase II-associated factor 1 homolog, hPAF1
Wybierz wielkość
25 μG
745,00 zł
100 μG
2030,00 zł
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
745,00 zł
100 μG
2030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
F169-3B2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAF1(54623)
Opis ogólny
Białko różnicowania trzustki 2 (UniProt: Q8N7H5; znane również jako homolog czynnika 1 związanego z polimerazą II RNA, PD2, hPAF1) jest kodowane przez gen PAF1 (znany również jako PD2) (identyfikator genu: 54623) u człowieka. PD2 jest białkiem jądrowym, które służy jako podjednostka kompleksu czynnika związanego z polimerazą RNA II (PAF). Pełni wiele funkcji podczas transkrypcji przez polimerazę RNA II. Jest zaangażowany w regulację rozwoju i utrzymanie pluripotencji embrionalnych komórek macierzystych. Wiąże się z polimerazą RNA II poprzez interakcję z niefosforylowaną domeną C-końcową POLR2A oraz fosforylowanymi formami seryny 2 i seryny 5. Jest zaangażowany w wydłużanie transkrypcji, działając zarówno niezależnie, jak i synergistycznie z TCEA1 oraz we współpracy z kompleksem DSIF i HTATSF1. Opisano trzy izoformy PD2, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. PD2 ma właściwości onkogenne i wykazuje nadekspresję w komórkach raka trzustki. W normalnej trzustce mysiej jego ekspresja jest ograniczona do komórek szpikowych, jednak jego ekspresja jest zwiększona w komórkach przewodowych mysiego modelu raka trzustki wraz z wiekiem. (Ref.: Dey, P., et al (2014). Oncotarget, 5(12); 4480-4491).
Specyficzność
Klon F169-3B2 wykrywa białko różnicowania trzustkowego 2 (PD2) u człowieka. Celuje w epitop z 22 aminokwasami od C-końcowej połowy.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 22 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego białka różnicowania trzustki 2 (PD2).
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PD2 (PAF1) w zastosowaniach Immunocytochemii (Dey, P., et. al. (2014). Oncotarget. 5(12):4480-91; Moniaux, N., et. al. (2006). Oncogene. 25(23):3247-57).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated PD2 (PAF1) in Immunoprecipitation applications (Moniaux, N., et. al. (2006). Oncogene. 25(23):3247-57).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła PD2 (PAF1) w zastosowaniach ELISA (Moniaux, N., et. al. (2006). Oncogene. 25(23):3247-57).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła PD2 (PAF1) w zastosowaniach immunohistochemicznych (Dey, P., et. al. (2014). Oncotarget. 5(12):4480-91).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła PD2 (PAF1) w zastosowaniach Western Blotting (Moniaux, N., et. al. (2006). Oncogene. 25(23):3247-57).
Anti-PD2 (PAF1), klon F169-3B2, nr kat. MABT1495, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko różnicowania trzustkowego 2 i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, immunocytochemii, immunohistochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Jakość
Evaluated by Immunocytochemistry in Panc1 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PD2 (PAF1) in Panc1 cells.
Opis wartości docelowych
59,98 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez azydku.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.