MABT1323
Anti-Cdh1 Antibody, clone AR38.2
clone AR38.2, from mouse
Synonim(y):
Fizzy-related protein homolog, Fzr, Cdh1/Hct1 homolog
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AR38.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH1(999)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cdh1 in HeLa cell lysate.