MABT128
Anti-JAM-A Antibody, clone BV11
clone BV11, from rat
Synonim(y):
JAM, JAM-1, JAM-A, Ly06, ESTM33, AA638916, 9130004G24, F11r, Junctional adhesion molecule 1, CD321
Wybierz wielkość
Wybierz wielkość
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BV11, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... F11R(16456)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in cultured epithelial cells, cremaster muscles, and Schwann Cells (Martin-Padura, I., et al. (1998). J Cell Biol. 142(1):117-127).
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Flow Cytometry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected JAM-A in bEnd.3 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Komentarz do analizy
bEnd.3 cells
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2