MABT124
Anti-Leukemia-associated RhoGEF/LARG Antibody, clone 13D2.1
clone 13D2.1, from mouse
Synonim(y):
Rho guanine nucleotide exchange factor 12, Leukemia-associated RhoGEF
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
13D2.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARHGEF12(23365)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Leukemia-associated RhoGEF/LARG in 200 µg of HUVEC cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1