MABT107
Anti-Src-like-adapter Antibody/SLAP1, clone 1D9.1
clone 1D9.1, from mouse
Synonim(y):
Src-like-adapter, Src-like-adapter protein 1, SLAP-1, hSLAP
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D9.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLA(6503)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Src-like-adapter/SLAP1 in 400 µg of human lung tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2