Merck
MABS835
Przeciwciało anty-EGFR, klon 7F12.1
clone 7F12.1, from mouse
Synonim(y):
Epidermal growth factor receptor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7F12.1, monoclonal
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7F12.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
General description
Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EC 2.7.10.1; UniProt P00533; znany również jako protoonkogen c-ErbB-1, receptorowa kinaza tyrozynowo-białkowa erbB-1) jest kodowany przez gen EGFR (znany również jako ERBB, ERBB1, HER1, NISBD2) (Gene ID 1956) u człowieka. Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR; protoonkogen c-ErbB-1) jest wszechobecną receptorową kinazą tyrozynową, która jest aktywowana przez różne ligandy. Po związaniu ligandu EGFR ulega dimeryzacji i autofosforylacji, odsłaniając domeny cytoplazmatyczne, co umożliwia jego interakcję z białkami adaptorowymi i indukcję kilku szlaków sygnałowych, w tym PI3K-AKT; PLC-gamma-PKC; Notch1; i Ras-Raf. W związku z tym przyczynia się do różnorodnych procesów komórkowych, w tym proliferacji komórek. Kilka badań wykazało, że sygnalizacja EGFR odgrywa ważną rolę w rozwoju różnych nowotworów. EGFR jest regulowany przez fosfatazy PTPRJ i PTPRK oraz przez mechanizm endocytarny, w tym EPS15, który pośredniczy w internalizacji i degradacji receptora.
Zaobserwowano ~170 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczona masa cząsteczkowa 134,3 kDa z powodu glikozylacji. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany ludzki fragment EGFR znakowany GST, odpowiadający regionowi cytoplazmatycznemu C-końcowemu do domeny kinazy.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło immunoreaktywność EGFR w 4% utrwalonych paraformaldehydem, 0,2% Triton X-100-permeabilizowanych komórkach A431.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło immunoreaktywność EGFR błony plazmatycznej w utrwalonych 4% paraformaldehydem, 0,3% Triton X-100-permeabilizowanych komórkach A431.
Wykrywaj EGFR za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, nr kat. Nr kat. MABS835, zatwierdzonego do stosowania w cytometrii przepływowej, immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Region epitopowy jest obecny w splicowanej izoformie 1 (p170), ale nie w izoformie 2 (p60, skrócona, TEGFR), izoformie 3 (p110) lub izoformie 4 zgłoszonej przez UniProt (P00533).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected EGFR in 10 µg of A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: 04-338
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS83504054839105524