Merck
MABS71
Przeciwciało anty-fosfo-MAPK 1/2 (Thr203/Ty205), klon 14B9.1
clone 14B9.1, from mouse
Synonim(y):
Mitogen-activated protein kinase 3, MAP kinase 3, MAPK 3, ERT2, Extracellular signal-regulated kinase 1, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase isoform p44, p44-MAPK, Microtubule-associated protein 2 kinase, p44-ERK1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
14B9.1, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
14B9.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr203/pTyr205)
Gene Information
human ... MAPK3(5595)
General description
Kinazy 1 i 2 regulowane sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK1 i ERK2), zwane również kinazami p44 i p42 MAP, są członkami rodziny białek MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase) występujących u wszystkich eukariontów. ERK1 o masie 44 kDa i ERK2 o masie 42 kDa są wysoce homologiczne i oba funkcjonują w tej samej kaskadzie kinaz białkowych. Z tego powodu oba białka są często określane łącznie jako ERK1/2 lub kinaza MAP p44/p42. Wykazano, że kaskada sygnalizacyjna ERK1/2 jest krytycznym regulatorem różnicowania komórek, fizjologii komórek i funkcji neuronów. Nieprawidłowa kontrola aktywności ERK1/2 została powiązana z różnymi stanami patologicznymi, w tym nowotworami i chorobami autoimmunologicznymi, a skuteczne metody badawcze są poszukiwane. Kinazy białkowe aktywowane sygnałem zewnątrzkomórkowym/mitogenem (ERK/MAPK) to grupa kinaz serynowo-treoninowych ukierunkowanych na prolinę, które są aktywowane przez podwójną fosforylację konserwowanych reszt treoniny i tyrozyny w charakterystycznym motywie peptydowym T X Y. Kinazy aktywowane mitogenami erk1 (MAPK1) i erk2 (MAPK2) uzyskują pełną aktywność enzymatyczną po fosforylacji zarówno reszt treoninowych, jak i tyrozynowych w obrębie motywu sekwencyjnego T E Y.
~ 44 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu MAPK 1/2 fosforylowanemu w Thr203 i Ty205.
Application
Przeciwciało anty-fosfo-MAPK 1/2 (Thr203/Ty205), klon 14B9.1 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które jest ukierunkowane na MAPK/Erk1/2 i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało rozpoznaje podwójną fosforylację MAPK1/2 w Thr203/Tyr204, ale nie było używane do wykrywania pojedynczej fosforylacji w żadnym z tych miejsc.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek A431 i lizat komórek A431 poddany działaniu EGF
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected phospho-MAPK 1/2 (Thr203/Ty205) in 200 µg of A431cell lysate and EGF treated A431 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 05-481
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS7104053252861536