MABS489
Anti-LRP-2/Megalin Antibody, clone 10D5.1
clone 10D5.1, from mouse
Synonim(y):
Low-density lipoprotein receptor-related protein 2, Calcium sensor protein, Glycoprotein 330, gp330, LRP-2, Megalin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10D5.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LRP2(4036)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Lipid Signaling
Jakość
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LRP-2/Megalin in human kidney tissue.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1