MABS471
Anti-CYP26C1 Antibody, clone T6P1C7*E7
clone T6P1C7*E7, from mouse
Synonim(y):
Cytochrome P450 26C1, CYP26C1, Cytochrome P450, family 26, subfamily C, polypeptide 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
T6P1C7*E7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP26C1(340665)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
ELISA Analysis: Clone T6P1C7*E7 hybridoma culture supernatant deteced ovalbumin-conjugated immunogen peptide by ELISA (Brown, G.T., et al. (2014). PLoS One. 9(3):e90776).
Western Blotting Analysis: Clone T6P1C7*E7 hybridoma culture supernatant deteced the expression of exogenously transfected CYP26C1 in lysates from transfected, but not mock-transfected, human embryonic kidney cells (Brown, G.T., et al. (2014). PLoS One. 9(3):e90776).
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 10 µg/mL of this antibody detected CYP26C1 in 50 µg of human liver microsome lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1