MABS432
Anti-MEK1 Antibody, clone 6B7.1
clone 6B7.1, from mouse
Synonim(y):
MAP kinase kinase 1, MEK1, MKK1, MAPKK 1, Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1, ERK activator kinase 1, MAPK/ERK kinase 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6B7.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP2K1(5604)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MEK1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1