Merck
MABS421
Przeciwciało anty-DKK3, klon 4G7
ascites fluid, clone 4G7, from mouse
Synonim(y):
Dickkopf-related protein 3, Dickkopf-3, Dkk-3, hDkk-3
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4G7, monoclonal
Application:
FACS, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
4G7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DKK3(27122)
Powiązane kategorie
General description
Białko związane z Dickkopf 3, znane również jako Dickkopf-3, Dkk-3 lub hDkk-3 i kodowane przez gen DKK3 / REIC, jest członkiem rodziny dickkopf. DKK3 jest 350-aminokwasową wydzielaną glikoproteiną, która składa się z N-końcowego peptydu sygnałowego i dwóch konserwatywnych domen bogatych w cysteinę, które są oddzielone 12-aminokwasowym regionem łącznikowym. To wydzielane białko jest zaangażowane w rozwój embrionalny poprzez interakcje ze szlakiem sygnałowym Wnt. Ekspresja tego genu jest zmniejszona w różnych liniach komórek nowotworowych i może funkcjonować jako gen supresorowy nowotworu.
Zaobserwowano ~44 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego DKK3 wyrażony w E. Coli
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:200-400 z reprezentatywnej partii wykryło DKK3 w komórkach MCF-7.
Przeciwciało anty-DKK3, klon 4G7 jest przeciwciałem przeciwko DKK3 do stosowania w western blottingu i cytometrii przepływowej.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Cytoskeletal Signaling
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1 w płynie puchlinowym zawierające do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293, MCF-7 and HL7702 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected DKK3 in HEK293, MCF-7 and HL7702 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS42104053252955440