Merck
MABS415
Przeciwciało anty-PPM1A, klon 7F12
clone 7F12, from mouse
Synonim(y):
PP2C-alpha, Protein phosphatase IA, Protein phosphatase 2C isoform alpha, PP2CA, PPM1A, PPPM1A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7F12, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7F12, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPM1A(5494)
Powiązane kategorie
General description
Fosfataza białkowa 1A, znana również jako fosfataza białkowa 2C izoforma alfa (PP2C-alfa) lub fosfataza białkowa IA i kodowana przez nazwę genu PPM1A, jest członkiem rodziny PP2C. Wiadomo, że członkowie rodziny PP2C są negatywnymi regulatorami szlaków odpowiedzi komórek na stres. Fosfataza ta defosforyluje i negatywnie reguluje aktywność kinaz MAP i kinaz MAP. Wykazano, że hamuje aktywację kaskad kinaz p38 i JNK indukowanych przez stresy środowiskowe. Fosfataza ta może również defosforylować kinazy zależne od cyklin, a tym samym może być zaangażowana w kontrolę cyklu komórkowego. Nadekspresja tej fosfatazy aktywuje ekspresję genu supresorowego nowotworu TP53/p53, co prowadzi do zatrzymania cyklu komórkowego G2/M i apoptozy.
Zaobserwowano ~43 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego PPM1A wyrażony w E. Coli
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:200-400 z reprezentatywnej partii wykryło PPM1A w komórkach HeLa.
ELISA: Reprezentatywna partia wykryła antygen kontrolny (100 ng) i antygen (10 ng, 50 ng, 100 ng) w teście ELISA (bezpośrednim).
Przeciwciało anty-PPM1A, klon 7F12 jest przeciwciałem przeciwko PPM1A do stosowania w western blottingu, cytometrii przepływowej i ELISA.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Metabolic Hormones & Receptors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w PBS zawierającym do 0,1% azydku sodu i 0,5% stabilizatora białka.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Jurkat, A431, HeLa, Raji, MCF-7 and COS7 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected PPM1A in Jurkat, A431, HeLa, Raji, MCF-7 and COS7 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS41504053252957789