Przejdź do
SAB4200835
Przeciwciało anty-FAT10(specyficzne dla człowieka), mysie monoklonalne
clone FAT10-10, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
GABBR1, UBD, Ubikwityna D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
744,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
FAT10-10, monoclonal
Application:
—
Citations:
-
744,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
FAT10-10, monoclonal
form
liquid
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human HepG2 treated with TNF-α& IFNG& MG-132 whole cell extract.
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBD(10537)
General description
Białko podobne do ubikwityny FAT10, znane również jako ubikwityna D (UBD) lub ludzki antygen leukocytarny (HLA)-F sąsiadujący transkrypt 10 (FAT10), jest członkiem białek modyfikujących podobnych do ubikwityny (UBL).Istnieje ponad 12 zidentyfikowanych UBL, w tym FAT10, SUMOs, NEDD8, ISG15, UFM1, URM1, ATG12, ATG8, FUB1 i HUB1.2 UBL mają podobną strukturę i funkcję, a wszystkie UBL mogą być kowalencyjnie przyłączone do swoich białek docelowych poprzez kaskadę enzymatyczną E1-E2-E3 w podobny sposób jak ubikwityna. UBLylacja jest główną modyfikacją potranslacyjną, która w wielu przypadkach prowadzi do degradacji białka w proteasomie 26S.2
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowemu regionowi ludzkiego FAT10, skoniugowany z KLH
Application
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym w Immunoblottingu. Wykrywanie pasma FAT10 metodą immunoblottingu jest specyficznie hamowane przez immunogen.
Biochem/physiol Actions
FAT10 jest unikalnym UBL zawierającym C-końcowy motyw GG dostępny do aktywacji i koniugacji. Motyw ten odróżnia FAT10 od ubikwityny i innych UBL, które muszą być rozszczepione z prekursorów. Ponadto, w przeciwieństwie do ubikwityny, która wymaga łańcucha poli-ubikwityny, FAT10 może wiązać proteasom 26S jako monomer, aby pośredniczyć w degradacji proteasomalnej.2-3 W normalnych warunkach FAT10 ma krótki okres półtrwania, jego ekspresja jest tłumiona przez p534 i jest ograniczona do tkanek układu odpornościowego, takich jak grasica, węzły chłonne i śledziona. Cytokiny zapalne, takie jak IFN? i TNFa oraz sygnalizacja STAT3 i NF-?B mogą indukować jego ekspresję również w innych tkankach.2-3,5 Ekspresja FAT10 jest również podwyższona i może być zwiększona nawet 100-krotnie w wielu typach nowotworów, w tym w raku wątroby i jelita grubego HCC, raku jelita grubego, jajnika i macicy, potrójnie ujemnym raku piersi, raku pęcherza moczowego, raku żołądka, glejaku, raku przewodowym trzustki, gruczolakoraku i kostniakomięsaku.2,5-6 FATylacja odgrywa ważną rolę w wielu procesach komórkowych, od utrzymania komórek po naprawę DNA. Zrozumienie mechanizmu FAT10 i znalezienie jego dalszych substratów jest ważne dla ujawnienia jego roli w nowotworzeniu.1-7
Monoklonalne przeciwciało anty-FAT10 specyficznie rozpoznaje FAT10 pochodzenia ludzkiego.
Physical form
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Preparation Note
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Disclaimer
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS351SAB1403073SAB4200854
description
clone FAT10-10, purified from hybridoma cell culture
description
clone 4F1, from mouse
description
clone 7D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone FAT10-7, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
-
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
Gene Information
human ... UBD(10537)
Gene Information
human ... UBD(10537)
Gene Information
human ... UBD(10537)
Gene Information
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
FAT10-10, monoclonal
clone
4F1, monoclonal
clone
7D8, monoclonal
clone
FAT10-7, monoclonal
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)