Merck
MABS330
Przeciwciało anty-SFRP2, klon 8H1
clone 8H1, from rat
Synonim(y):
Secreted frizzled-related protein 2, FRP-2, sFRP-2, Secreted apoptosis-related protein 1, SARP-1
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
8H1, monoclonal
Species reactivity:
mouse, horse
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8H1, monoclonal
species reactivity
mouse, horse
species reactivity (predicted by homology)
equine (based on 100% sequence homology), human (immunogen homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SFRP2(6423)
General description
Wydzielane białka związane z frizzled (SFRP) mogą odgrywać kluczową rolę w kancerogenezie poprzez hamowanie szlaku sygnałowego Wnt/beta-kateniny. Wydzielane białko związane z frizzled 2 (SFRP2) może być przydatne do dalszego badania nowotworów gruczołu sutkowego, ponieważ jego ekspresja wzrasta wraz z progresją guza w nowotworach gruczołu sutkowego psów. Stwierdzono, że SFRP2 u zarodków myszy powoduje poważne skrócenie odcinka piersiowego. Badania wykazały, że białko to jest niezbędnym czynnikiem parakrynnym komórek macierzystych, który reguluje przeżycie mięśnia sercowego i naprawia uszkodzenia w następstwie urazu niedokrwiennego.
~ 33 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu SFRP2.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła SFRP2 w lizacie komórek RMG i lizacie tkanki siatkówki ERU (Hauck, S. M., et al. (2012). Journal of Proteomics. 75:4545-4554).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła SFRP2 w tkance siatkówki koni (Hauck, S. M., et al. (2012). Journal of Proteomics. 75:4545-4554).
Wykryj SFRP za pomocą tego szczurzego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-SFRP2, klonu 8H1 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i IHC.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki oka myszy
Evaluated by Western Blotting in mouse eye tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected SFRP2 in 10 µg of mouse eye tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS33004053252908712