Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μL | Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AXO 49, monoclonal
species reactivity
Apis, porcine, snail, pig, sea urchin, protista, sheep, mouse, lemur, Drosophila, Paramecium, trout
should not react with
Euglena, human (cilia)
technique(s)
dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABS276 | 04053252927997 |