MABS2300
Anti-Neuropilin-1 Antibody, ECD b1b2 Antibody, clone mAb2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
mAb2 (alternatively 3E7), monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 103.13 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRP1(8829)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Immunocytochemistry in PC-3 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Neuropilin-1 in PC-3 cells.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Neuropilin-1 in ELISA applications (Daly, J.L., et al. (2020). Science. 370(6518):861-865).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Neuropilin-1 in Immunofluorescence applications (Cantuti-Castelvetri, L., et al. (2020). Science. 370(6518):856-860; Daly, J.L., et al. (2020). Science. 370(6518):861-865).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Neuropilin-1 in Immunocytochemistry applications (Daly, J.L., et al. (2020). Science. 370(6518):861-865).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1