Kluczowe dokumenty
MABS2297
Sigma-Aldrich
Anti-TPO Antibody, clone 47
Synonim(y):
MoAb47, Peroksydaza tarczycowa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
47, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 102.96 kDa
observed mol wt ~120 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... TPO(7173)
Specyficzność
Klon 47 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa peroksydazę tarczycową.
Immunogen
Ludzka peroksydaza tarczycowa (hTPO) oczyszczona z mikrosomów tarczycy metodą chromatografii immunopowinowactwa.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w ekstrakcie ludzkiej tkanki tarczycy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło peroksydazę tarczycową (TPO) w ekstrakcie tkanki ludzkiej tarczycy.
Testowane aplikacje
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła peroksydazę tarczycową (TPO) w zastosowaniach ELISA (Ruf, J., et al. (1989). Endocrinology. 125(3):1211-8).
Analiza radioimmunologiczna: Reprezentatywna partia wykryła peroksydazę tarczycową (TPO) w zastosowaniach testu radioimmunologicznego (Ruf, J., et al. (1989). Endocrinology. 125(3):1211-8).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Peroksydaza tarczycowa (Uniprot: P07202; znana również jako TPO) jest kodowana przez gen TPO (Gene ID: 7173) u człowieka. Jest to jednoprzebiegowe białko błonowe typu I i ma domenę zewnątrzkomórkową (19-846 aa), domenę transbłonową (847-871 aa) i domenę cytoplazmatyczną (872-933 aa). Występuje głównie w tarczycy i funkcjonuje w jodowaniu reszt tyrozynowych w tyreoglobulinie i tworzeniu estrów fenoksy-estrowych między parami jodowanych tyrozyn w celu wytworzenia hormonów tarczycy, tyroksyny i trójjodotyroniny (T3 i T4). TPO jest integralną częścią złożonego procesu, w którym tarczyca reguluje metabolizm i inne ważne funkcje organizmu. Defekty tego genu mogą powodować wrodzoną niedoczynność tarczycy, wole wrodzone i defekt organizacji hormonów tarczycy IIA. Co więcej, TPO jest częstym celem ataków autoimmunologicznych w różnych zaburzeniach tarczycy, takich jak zapalenie tarczycy Hashimoto i choroba Gravesa-Basedowa, co może prowadzić do zaburzeń syntezy hormonów i późniejszych problemów zdrowotnych.
(Ref.: Ruf, J., et al. (1989). Endocrinology. 125(3):1211-8. (PMID: 2474433).
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Zalecane przechowywanie: +2°C do +8°C.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1