Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1009, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC, RIA, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
1009, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
human, rat, mouse
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
mode of action
| inhibits
target post-translational modification
unmodified
General description
Rekombinowany fragment odpowiadający 241 aminokwasom odpowiadającym sześciu powtórzeniom EGF z ludzkiej trombomoduliny.
~60,33 kDa obliczone.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło trombomodulinę w skrawkach tkanki ludzkich migdałków.
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła trombomodulinę w zastosowaniach ELISA (Woodley-Cook, J., et. al. (2006). Mol Cancer Ther. 5(12):3303-11).
Analiza radioimmunologiczna: Reprezentatywna partia wykryła trombomodulinę w zastosowaniach testu radioimmunologicznego (Woodley-Cook, J., et. al. (2006). Mol Cancer Ther. 5(12):3303-11).
Analiza aktywności/funkcji inhibitora: Reprezentatywna partia tego zablokowanego wiązania trombiny i zmniejszonej aktywacji białka C (Stearns-Kurosawa, D.J., et. al. (1996). Proc Natl Acad Sci USA. 93(19):10212-6).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła trombomodulinę w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Stearns-Kurosawa, D.J., et. al. (1996). Proc Natl Acad Sci USA. 93(19):10212-6; Woodley-Cook, J., et. al. (2006). Mol Cancer Ther. 5(12):3303-11).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła trombomodulinę w zastosowaniach Western Blotting. (Xu, J., et. al. (1999). J Biol Chem. 274(10):6704-10; Woodley-Cook, J., et. al. (2006). Mol Cancer Ther. 5(12):3303-11).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła trombomodulinę w zastosowaniach immunocytochemicznych (Campbell, J.E., et. al. (2010). Blood. 116(26):6082-91).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła trombomodulinę w zastosowaniach immunohistochemicznych (Trotman, W.E., et. al. (2011). Histochem Cell Biol. 135(2):141-52).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła trombomodulinę w zastosowaniach ELISA (Woodley-Cook, J., et. al. (2006). Mol Cancer Ther. 5(12):3303-11).
Analiza radioimmunologiczna: Reprezentatywna partia wykryła trombomodulinę w zastosowaniach testu radioimmunologicznego (Woodley-Cook, J., et. al. (2006). Mol Cancer Ther. 5(12):3303-11).
Analiza aktywności/funkcji inhibitora: Reprezentatywna partia tego zablokowanego wiązania trombiny i zmniejszonej aktywacji białka C (Stearns-Kurosawa, D.J., et. al. (1996). Proc Natl Acad Sci USA. 93(19):10212-6).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła trombomodulinę w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Stearns-Kurosawa, D.J., et. al. (1996). Proc Natl Acad Sci USA. 93(19):10212-6; Woodley-Cook, J., et. al. (2006). Mol Cancer Ther. 5(12):3303-11).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła trombomodulinę w zastosowaniach Western Blotting. (Xu, J., et. al. (1999). J Biol Chem. 274(10):6704-10; Woodley-Cook, J., et. al. (2006). Mol Cancer Ther. 5(12):3303-11).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła trombomodulinę w zastosowaniach immunocytochemicznych (Campbell, J.E., et. al. (2010). Blood. 116(26):6082-91).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła trombomodulinę w zastosowaniach immunohistochemicznych (Trotman, W.E., et. al. (2011). Histochem Cell Biol. 135(2):141-52).
Biochem/physiol Actions
Klon 1009 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym trombomodulinę.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human placenta tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Thrombomodulin in human placenta tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Thrombomodulin in human placenta tissue sections.
Other Notes
Człowiek, Szczur.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABS2156-100UL | 04061841032656 |
| MABS2156-25UL | 04061841032649 |