Merck
MABS1990M
Przeciwciało anty-RhoB, klon 7F7
clone 7F7, from mouse
Synonim(y):
Rho-related GTP-binding protein RhoB, Rho cDNA clone 6, h6
Wybierz wielkość
25 μL
773,00 zł
773,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7F7, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7F7, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, hamster, porcine, human, chicken, monkey, rabbit
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RHOB(388)
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SAB1407353SAB1401017SAB1405482
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
rat, mouse, hamster, porcine, human, chicken, monkey, rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... RHOB(388)
Gene Information
human ... RND1(27289)
Gene Information
human ... RND3(390)
Gene Information
human ... RND3(390)
clone
7F7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1D2, monoclonal
clone
polyclonal
isotype
IgG1κ
isotype
-
isotype
IgG2aκ
isotype
-
General description
Zaobserwowano ~20 kDa; obliczono 22,12 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Związane z Rho białko wiążące GTP RhoB (UniProt: P62745; znane również jako klon Rho cDNA 6, h6) jest kodowane przez gen RHOB (znany również jako ARH6, ARHB) (Gene ID: 388) u człowieka. RhoB jest członkiem nadrodziny Ras małych białek wiążących GTP, które biorą udział w hydrolizie GTP i są aktywne w formie związanej z GTP. RhoB jest krótkotrwałą GTPazą Rho, której ekspresja jest indukowana przez różne bodźce, w tym czynniki wzrostu i bodźce stresowe. Jej poziom jest regulowany w górę przez czynniki uszkadzające DNA, takie jak nadtlenek wodoru lub promieniowanie jonizujące. RhoB odgrywa negatywną rolę w nowotworzeniu, ponieważ wiadomo, że jego delecja powoduje powstawanie nowotworów. Doniesiono, że pośredniczy w apoptozie w komórkach transformowanych nowotworowo po uszkodzeniu DNA. Nie jest uważany za niezbędny do rozwoju, ale wpływa na adhezję komórek i sygnalizację czynników wzrostu w transformowanych komórkach. RhoB wykazuje 83% homologii z RhoA. Jednak w przeciwieństwie do RhoA, który jest cytozolowy i po aktywacji przemieszcza się do błony plazmatycznej, RhoB lokalizuje się w endosomach/ciałach wielopęcherzykowych. RhoB uczestniczy w sortowaniu i degradacji czynników wzrostu i receptorów cytokin. RhoB ma trzy regiony wiążące nukleotydy (aa 12-19; 59-63; i 117-120). Wykazano, że RhoB jest krytycznie wymagany do odpowiedzi zapalnej komórek śródbłonka na TNF alfa, prawdopodobnie poprzez aktywację kinazy MAP za TNFR.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego RhoB.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło RhoB w 10 µg lizatu komórek MCF7.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła RhoB w mysiej i króliczej śledzionie, mysiej nerce, rekombinowanym RhoB, komórkach 293 wyrażających RhoB, CHO, H9C2, PK1P.185, COS, MDA MB-231, MCF7 i fibroblastach kurczaka (dzięki uprzejmości Lisy Laury-Kleintop, Ph.D., Lankenau Institute for Medical Research, Philadelphia PA, USA).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła RhoB w rekombinowanym RhoB związanym z płytką (dzięki uprzejmości Lisy Laury-Kleintop, Ph.D., Lankenau Institute for Medical Research, Philadelphia PA, USA).
Anti-RhoB, klon 7F7, nr kat. MABS1990, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko RhoB wiążące GTP związane z Rho u ludzi i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 7F7 wykrywa RhoB u wielu gatunków. Celuje w epitop w obrębie 19 aminokwasów od C-końcowej połowy. Ten klon specyficznie wykrywa RhoB, ale nie RhoA, Rac1 lub cdc42.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected RhoB in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS199004054839352591
MABS1990-25UL04054839551192