Kluczowe dokumenty
MABS1936
Sigma-Aldrich
Anti-BMP-10 Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
13C11, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 52 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BMP10(27302)
Opis ogólny
Białko morfogenetyczne kości 10 (UniProt: O95393; znane również jako BMP-10) jest kodowane przez gen BMP10 (Gene ID: 27302) u człowieka. BMP-10 jest białkiem homodimerycznym połączonym disiarczkiem, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-21) i propeptydem (aa 22-316), które są następnie odcinane w celu wygenerowania dojrzałej formy (aa 317-424). Może działać jako homodimer lub może heterodimeryzować z BMP-9, aby służyć jako ligand o wysokim powinowactwie do receptora śródbłonkowego kinazy podobnej do receptora aktywiny 1 (ALK1), która odgrywa kluczową rolę w przebudowie naczyń. Wykazano, że zarówno BMP-9, jak i 10 są obecne we krwi, a ich poziomy są podwyższone u myszy w okresie okołoporodowym, co sugeruje, że odgrywają one aktywną rolę w rozwoju pre- i postnatalnym. Uważa się, że są one niezbędne do prawidłowego zamknięcia przewodu tętniczego. BMP-10 jest również niezbędny do utrzymania aktywności proliferacyjnej embrionalnych kardiomiocytów. Zapobiega przedwczesnej aktywacji negatywnego regulatora cyklu komórkowego CDKN1C/p57KIP. BMP-9 i 10 mają około 65% identyczności sekwencji, a badania na myszach z nokautem BMP-9 lub BMP-10 wykazały, że osocze tych myszy KO nie ma zdolności do aktywacji komórek 3T3 transfekowanych ALK-1, co sugeruje, że większość aktywności biologicznej znajduje się w krążącej formie heterodimerycznej. U ssaków głównym narządem do produkcji BMP-9 jest wątroba, a BMP-10 jest wytwarzany w tkance sercowej. (Ref.: Tillet, E., et al. (2018). J. Biol. Chem. 293(28); 10963-10974; Levet, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 112(25); E3207-3215).
Specyficzność
Klon 13C11 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzkie białko morfogenetyczne kości 10 (BMP-10).
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane ludzkie białko morfogenetyczne kości 10 (BMP-10) znakowane His.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki ludzkiego serca.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło BMP-10 w lizacie tkanki ludzkiego serca.
Testowane aplikacje
Analiza neutralizująca: Reprezentatywna partia tego przeciwciała zneutralizowała BMP-10 i zaostrzyła defekt przebudowy u szczeniąt myszy z nokautem BMP-9 i doprowadziła do ponownego otwarcia przewodu tętniczego. (Levet, S., et. al. (2015). PNAS. 112(25):E3207-15)
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła BMP-10 w aplikacjach Western Blotting (Tillet, E., et. al. (2018). J Biol Chem. 293(28):10963-10974).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła BMP-10 w zastosowaniach ELISA (Tillet, E., et. al. (2018). J Biol Chem. 293(28):10963-10974).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anty-BMP-10, klon 13C11, nr kat. MABS1936, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko morfogenetyczne kości 10 (BMP-10) i jest testowane do stosowania w testach ELISA, neutralizacji i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez konserwantów.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od -10°C do -25°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2