Kluczowe dokumenty
MABS1883
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SUFU, klon 15G3.1
clone 15G3.1, from mouse
Synonim(y):
Suppressor of fused homolog, SUFUH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
15G3.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUFU(51684)
Opis ogólny
Suppressor of fused homolog (UniProt: Q9UMX1; znany również jako SUFUH) jest kodowany przez gen SUFU (znany również jako UNQ650/PRO1280) (Gene ID: 51684) u człowieka. SUFUH działa jako negatywny regulator w szlaku sygnałowym hedgehog, który jest wszechobecnie dystrybuowany w dorosłych tkankach. Opisano trzy izoformy SUFUH, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Izoforma 1 jest wykrywana w płodowym mózgu, płucach, nerkach i jądrach, a izoforma 2 jest wykrywana w płodowych jądrach i na znacznie niższych poziomach w płodowym mózgu, płucach i nerkach. Wykazano, że SUFUH obniża transaktywację genów docelowych za pośrednictwem Gli1 i Gli2. Wiązanie SUFUH sekwestruje białka Gli w cytoplazmie. Jest on częścią kompleksu korepresorowego, który działa na związany z DNA Gli1 i może łączyć Gli1 z powtórzeniem beta-transducyny zawierającym ligazę białkową ubikwityny E3 (BTRC) i ułatwiać jego proteasomalną degradację. SUFUH reguluje tworzenie formy represora (Gli3R) lub formy aktywatora (Gli3A) pełnej długości formy GLi3 (Gli3FL). Po skompleksowaniu z SUFUH, Gli3FL pozostaje w cytoplazmie i jest utrzymywany w stanie neutralnym. Wiadomo, że mutacje w genie SUFU powodują medulloblastoma.
Specyficzność
Klon 15G3.1 wykrywa Suppressor of fused homolog (SUFU) w komórkach ludzkich i mysich. Celuje w epitop w obrębie 177 aminokwasów od C-końcowej połowy.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 177 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego Suppressor of fused homolog (SUFU).
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło SUFU w ludzkim móżdżku, ludzkich jądrach, ludzkiej trzustce i ludzkich tkankach skóry.
Anty-SUFU, klon 15G3.1, nr kat. MABS1883, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym Suppressor of fused homolog (SUFU) i jest testowany do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in NIH-3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SUFU in NIH-3T3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~54 kDa; obliczono 53,95 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash