MABS1721
Anti-Potassium Channel Kir3.4 Antibody, clone 8F4.1
clone 8F4.1, from mouse
Synonim(y):
G protein-activated inward rectifier potassium channel 4, Cardiac inward rectifier, CIR, Heart KATP channel, Inward rectifier K(+) channel Kir3.4, GIRK-4, IRK-4, KATP-1, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 5
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8F4.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNJ5(3762)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected potassium channel Kir3.4 in 10 µg of human adrenal gland tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1