MABS1720
Anti-Acetyl-CoA Synthetase Antibody, clone 6C1.2
clone 6C1.2, from mouse
Synonim(y):
Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic, Acetate-CoA ligase, Acetyl-CoA synthetase, AceCS, ACS, Acyl-activating enzyme, Acyl-CoA synthetase short-chain family member 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6C1.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACSS2(55902)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl-CoA synthetase in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1