MABS1703
Anti-MGAT2 Antibody, clone 4A5.2
clone 4A5.2, from mouse
Synonim(y):
Alpha-1, 6-mannosyl-glycoprotein 2-beta-N-acetylglucosaminyltransferase, Beta-1, 2-N-acetylglucosaminyltransferase II, GlcNAc-T II, GNT-II, Mannoside acetylglucosaminyltransferase 2, N-glycosyl-oligosaccharide-glycoprotein N-acetylglucosaminyltransferase
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A5.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
glycosylation
informacje o genach
human ... MOGAT2(80168)
Opis ogólny
Ref.:
Tan, J., et al. (1995). Eur. J. Biochem. 231, 317-328.
Tan J., et al. (1996), Am. J. Hum. Genet. 159, 810-817.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected MGAT2 in 10 µg of T47D cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1