MABS165
Anti-STAM-binding protein Antibody, clone 4D12.2
clone 4D12.2, from mouse
Synonim(y):
STAMBP, STAM-binding protein, Associated molecule with the SH3 domain of STAM, Endosome-associated ubiquitin isopeptidase, AMSH
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D12.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAMBP(10617)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
DyLight® is a trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc. and its subsidiaries.
Signaling
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected STAM binding protein in 10 µg of Jurkat cell lysate