Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1560, monoclonal
Application:
FACS, inhibition assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1560, monoclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, inhibition assay: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Procr(19124)
General description
27,19 kDa obliczone.
Receptor śródbłonkowego białka C (UniProt: Q64695; znany również jako EPCR, receptor aktywowanego białka C, receptor APC, centrocyklina, białko centrosomalne CCD41, receptor białka C komórek śródbłonka, CD201) jest kodowany przez gen Procr (znany również jako Epcr) (Gene ID: 19124) u myszy. EPCR jest wielofunkcyjnym jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które ulega ekspresji w komórkach śródbłonka. Jego ekspresję odnotowano również w komórkach krwiotwórczych, neuronalnych, nabłonkowych komórkach progenitorowych i komórkach macierzystych raka piersi. Wiąże się z aktywowanym białkiem C i zwiększa aktywację białka C przez kompleks trombina-trombomodulina, a tym samym odgrywa rolę w szlaku białka C kontrolującym krzepnięcie krwi. Wykazano również, że odgrywa rolę w pośredniczeniu w indukowanych aktywowanym białkiem C efektach cytoprotekcyjnych, w tym antyapoptotycznych, przeciwzapalnych i stabilizujących barierę. EPCR wykazuje sekwencję i trójwymiarową homologię strukturalną z rodziną białek głównej zgodności tkankowej klasy 1/CD1, w szczególności CD1d. Zawiera ściśle związany fosfolipid w rowku prezentującym antygen, a fosfatydylocholina jest głównym fosfolipidem związanym z ludzkim EPCR. Usunięcie tego lipidu powoduje utratę wiązania białka C.
Immunogen
Rekombinowany mysi śródbłonkowy receptor białka C o pełnej długości.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła śródbłonkowy receptor białka C w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Li, W., et. al. (2005). J Thromb Haemost. 3(7):1351-9; Balazs, A.B., et. al. (2006). Blood. 107(6):2317-21).
Analiza inhibicji: A representative lot detected Endothelial Protein C Receptor in Inhibition applications (Li, W., et. al. (2005). J Thromb Haemost. 3(7):1351-9; Disse, J., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(7):5756-67).
Analiza inhibicji: A representative lot detected Endothelial Protein C Receptor in Inhibition applications (Li, W., et. al. (2005). J Thromb Haemost. 3(7):1351-9; Disse, J., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(7):5756-67).
Anti-Endothelial Protein C Receptor, klon 1560, nr kat. MABS1272, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym do wykrywania mysiego śródbłonkowego receptora białka C i jest testowane do stosowania w cytometrii przepływowej i testach inhibicji.
Research Category
Signaling
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 1560 specyficznie wykrywa śródbłonkowy receptor białka C u myszy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2b w PBS bez konserwantów.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in bEND.3 mouse endothelial cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Endothelial Protein C Receptor in one million bEND.3 mouse endothelial cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Endothelial Protein C Receptor in one million bEND.3 mouse endothelial cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c