MABS1256
Anti-GRK2 Antibody, clone E23/8
clone E23/8, from mouse
Synonim(y):
Beta-adrenergic receptor kinase 1, Beta-ARK-1, G-protein-coupled receptor kinase 2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
E23/8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, bovine, rat, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRK2(156)
mouse ... Grk2(282682) , Grk2(110355)
rat ... Grk2(25238)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected delta opioid receptor agonists- (DPDPE & DADLE) induced interaction between co-expressed bovine GRK2 and HA-tagged full-length murine delta opioid receptor (DOR), but not HA-mDOR lacking C-terminal end 31 residues, in HEK293 transfectants by Western blotting after anti-HA IP. Naloxone co-treatment abolished DPDPE effect (Li, J. et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(32):30219-30226).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected the expression of virally transfected full-length bovine GRK2 and C-terminal fragment (GRK2ct) in rabbit smooth muscle cells (Peppel, K., et al. (2000). Circulation. 102(7):793-799).
ELISA Analysis: Clone E23/8 was biotinylated and employed as the detection antibody for the detection of recombinant bovine GRK2 as well as endogenous GRK2 in human CCR5-expressing rat basophilic leukemia RBL-2H3 cells (RBL-CCR5), COS cells, and human leukocytes (lymphocytes, monocytes, granulocytes) by sandwich ELISA (Oppermann, M., et al. (1999). J. Biol. Chem. 274:8875 -8885).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected the exogenously expressed bovine GRK2 in lysate from transfected HEK293 cells.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1