Kluczowe dokumenty
MABS1229
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SKP1, klon 3F3.1
clone 3F3.1, from mouse
Synonim(y):
S-phase kinase-associated protein 1, Cyclin-A/CDK2-associated protein p19, OCP-2, OCP-II, Organ of Corti protein 2, Organ of Corti protein II, p19A, p19skp1, RNA polymerase II elongation factor-like protein, SIII, Transcription elongation factor B polype
Wybierz wielkość
100 μG
1680,00 zł
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F3.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SKP1(6500)
Opis ogólny
Białko związane z kinazą fazy S 1 (UniProt P63208; znane również jako białko związane z cykliną A/CDK2 p19, OCP-2, OCP-II, białko narządu Cortiego 2, białko narządu Cortiego II, p19A, p19skp1, białko podobne do czynnika elongacji polimerazy RNA II, SIII, polipeptyd 1-podobny do czynnika elongacji transkrypcji B) jest kodowane przez gen SKP1 (znany również jako EMC19, OCP2, SKP1A, TCEB1L) (identyfikator genu 6500) u człowieka. W poliubikwitynacji białek pośredniczą enzymy aktywujące ubikwitynę (E1s), enzymy sprzęgające ubikwitynę (E2s) i ligazy ubikwityny (E3s). Istnieją ligazy E3 typu palca RING, typu HECT i typu U-box. Skp1 jest jednym z trzech podstawowych składników kompleksu SCF (Skp1, Cullin, F-box) i działa jako adapter łączący białko F-box i Cullin (CUL1). Kompleks SCF zależy od różnych białek F-box w celu specyficznego rozpoznawania i rekrutacji substratów. Ligaza SCF odgrywa ważną rolę w regulacji przejść między fazami G1/S i G2/M.
Specyficzność
Oczekuje się, że będzie reagować z obiema splicowanymi izoformami ludzkiego SKP1 zgłoszonymi przez UniProt (P63208).
Immunogen
Epitop: Wewnętrzny.
Wewnętrzny fragment rekombinowanego ludzkiego SKP1 znakowanego GST.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:200 z reprezentatywnej partii wykryło SKP1 w komórkach HUVEC, A431 i HeLa.
Przeciwciało anty-SKP1, klon 3F3.1 jest przeciwciałem przeciwko SKP1 do stosowania w Western Blotting, immunocytochemii.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Jakość
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SKP1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~18 kDa. Obliczono 18,66 kDa (izoforma 1) i 18,06 kDa (izoforma 2).
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2aκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1