MABS1166
Anti-AdipoR2 Antibody, clone 4D3.2
clone 4D3.2, from mouse
Synonim(y):
Adiponectin receptor protein 2, AdipoR2, Progestin and adipoQ receptor family member II
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D3.2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADIPOR2(79602)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected 50 ng of GST-tagged recombinant human AdipoR2 N-terminal fragment.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1