Merck
MABS1139
Przeciwciało anty-SUMO2/3, klon 3H12
clone 3H12, from rat
Synonim(y):
Small ubiquitin-related modifier 2, HSMT3, Sentrin-2, SMT3 homolog 2, Smt3B, SUMO-2, Ubiquitin-like protein SMT3B, Small ubiquitin-related modifier 3, SMT3 homolog 1, Smt3A, SUMO-3, Ubiquitin-like protein SMT3A
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3H12, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
3H12, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SUMO2(6613)
General description
Mały modyfikator związany z ubikwityną 2 (UniProt P61956; a.k.a. HSMT3, Sentrin-2, SMT3 homolog 2, Smt3B, SUMO-2, białko podobne do ubikwityny SMT3B) i 3 (UniProt P55854; a.k.a. SMT3 homolog 1, Smt3A, SUMO-3, Ubiquitin-like protein SMT3A) są kodowane przez geny SUMO2 (a.k.a. SMT3B, SMT3H2; Gene ID 6613) i SUMO3 (a.k.a. SMT3A, SMT3H1; Gene ID 6612) u człowieka. SUMOylacja, potranslacyjna modyfikacja białek za pomocą małego modyfikatora podobnego do ubikwityny (SUMO), jest zdarzeniem sygnalizacyjnym w wielu procesach komórkowych. Białka SUMO są tłumaczone jako niedojrzałe prekursory, a następnie przekształcane w ich dojrzałe formy poprzez aktywność proteaz specyficznych dla sentryny/SUMO (SENP). Podobnie jak w przypadku ubikwitynacji, SUMOylacja jest procesem odwracalnym. Enzym aktywujący SUMO E1, enzym koniugujący E2 i ligaza E3 pośredniczą w SUMOylacji białek substratowych, podczas gdy SENP są odpowiedzialne za deSUMOylację. SUMOylacja zwykle zachodzi na resztach lizyny w konsensusowym motywie KxD/E, chociaż nie wszystkie takie lizyny ulegają SUMOylacji, a SUMOylacja może również zachodzić na resztach lizyny poza tym motywem. SUMO2 i 3 dzielą 97% identyczności na poziomie aminokwasów, podczas gdy SUMO1 dzieli około 50%, a SUMO4 dzieli około 87% identyczności z SUMO2/3. SUMO4 jest jedynym członkiem SUMO, którego aktywacji i koniugacji nie wykazano. Oprócz różnic w docelowych substratach, SUMO2/3 mogą być SUMOylowane i tworzyć łańcuchy, podczas gdy SUMO1 nie może i może służyć jako terminator łańcucha.
Zmienna w zależności od stopnia SUMOylacji i wielkości białka (białek) SUMOylowanych. Obliczono 10,61/10,52 kDa (SUMO2/SUMO3; usunięty propeptyd).
Immunogen
Rekombinowany ludzki SUMO3 pełnej długości znakowany GST (Uchimura, Y., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(32):23180-23190).
Application
Analiza immunocytochemiczna: Nierozcieńczony supernatant hodowli hybrydoma z reprezentatywnej partii wykrył immunoreaktywność SUMO2/3 w 4% utrwalonych paraformaldehydem, 0,3% Triton X-100-permeabilizowanych komórkach HeLa.
Analiza immunocytochemiczna: 10 µg/ml oczyszczonego klonu 3H12 wykryło immunoreaktywność SUMO2/3 w pierwotnych mysich neuronalnych komórkach progenitorowych (dzięki uprzejmości Taro Tachibana, Ph.D., Osaka City University, Japonia).
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml oczyszczonego klonu 3H12 wykrył białka SUMOylowane w lizacie komórek HeLa (dzięki uprzejmości Taro Tachibana, Ph.D., Osaka City University, Japonia).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła jądrowe ogniska immunoreaktywne SUMO-2/3 współlokalizowane z ogniskami MCAF1 i SUMO1 i wzbogacone w białka heterochromatyny przez pośrednie barwienie immunofluorescencyjne wykładniczo rosnących komórek C-33A utrwalonych 4% paraformaldehydem i permeabilizowanych 0,2% Tritonem X-100. Trasfekcja komórek C-33A SUMO2/3 shRNA lub fuzją czerwonego białka fluorescencyjnego Discosoma sp. (DsRed) zawierającą sekwencję oddziałującą z SUMO2/3 (MCAF1 a.a. 965-975) zniosła barwienie jądrowe przez klon 3H12 (Uchimura, Y., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(32):23180-23190).
Wykrywaj białka SUMO2/3 i SUMO2/3 zmodyfikowane (SUMOylowane) za pomocą tego szczurzego monoklonalnego przeciwciała anty-SUMO2/3, klon 3H12, nr kat. Nr kat. MABS1139, zatwierdzonego do stosowania w immunocytochemii i Western blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 3H12 wykrywa białka SUMO2/3 i SUMO2/3 zmodyfikowane (SUMOylowane). Klon 3H12 reaguje z SUMO2/3, ale nie z SUMO1 (Uchimura, Y., et al. (2006). J. Biol. Chem. 281(32):23180-23190).
Przewiduje się, że reaguje z szeroką gamą gatunków ssaków w oparciu o wysoką homologię sekwencji.
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Supernatant hodowli hybrydoma IgG2a szczura z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this hybridoma culture supernatant detected SUMO2/3-modified (SUMOylated) proteins in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS113904054839132704